Aniline, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Aminobenzene, Phenylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
51788-1ML-F
51788-5ML-F
51788-1ML-FEA
52.2
EUR
51788-1ML-F
51788-5ML-F
Aniline, Supelco®
Aniline
Formule:
C₆H₅NH₂ Kookpunt: 184 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,019 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 76 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007629 CAS nummer: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00661 |