2-Nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11055.0B
A11055.0I
A11055.30
A11055.0BEA
79.9
EUR
A11055.0B
A11055.0I
A11055.30
2-Nitroaniline ≥98%
2-Nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 88-74-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 509275
Merck Reference: 14,6583
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007687
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Kookpunt: 284…286 °C Smeltpunt: 70…74 °C Dichtheid: 1,255 Vlampunt: 168 °C (334 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007687 CAS nummer: 88-74-4 EINECS: 201-855-4 UN: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6583 |