3-Nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: m-Nitroaniline
A10629.0E A10629.22 A10629.36
A10629.0EEA 293 EUR
A10629.0E A10629.22 A10629.36
3-Nitroaniline ≥98%
3-Nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 99-09-2 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: 112-114° Boiling Point: 306° Merck Reference: 14,6582 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007782
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Kookpunt: 306 °C
Smeltpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 0.901
Vlampunt: 196
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007782
CAS nummer: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06679