2,6-Dinitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12120.06
A12120.14
A12120.22
A12120.06EA
46.3
EUR
A12120.06
A12120.14
A12120.22
2,6-Dinitroaniline ≥98%
2,6-Dinitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 606-22-4
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Melting Point: ca 136° dec.
Beilstein Reference: 2214886
Merck Reference: 14,3271
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007148
Formule:
C₆H₅N₃O₄ Dichtheid: 1,629 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007148 CAS nummer: 606-22-4 EINECS: 210-108-1 UN: 1596 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3271 |