3,4-Dimethoxyaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13548.18
A13548.09
A13548.30
A13548.18EA
142
EUR
A13548.18
A13548.09
A13548.30
3,4-Dimethoxyaniline ≥98%
3,4-Dimethoxyaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 6315-89-5
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153.18 g/mol Kookpunt: 174…176 °C (22 mmHg) Smeltpunt: 86…89 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008394 CAS nummer: 6315-89-5 EINECS: 228-647-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |