3,5-Dimethoxyaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15073.09
A15073.14
A15073.18
A15073.09EA
57.7
EUR
A15073.09
A15073.14
A15073.18
3,5-Dimethoxyaniline ≥98%
3,5-Dimethoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 10272-07-8
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153.18 g/mol Kookpunt: 178 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 53…57 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008392 CAS nummer: 10272-07-8 EINECS: 233-616-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |