3,5-Dimethoxyaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00908.1 SB00908.10 SB00908.50
MAYBSB00908.1EA 0 EUR
MAYBSB00908.1 MAYBSB00908.10 MAYBSB00908.50
3,5-Dimethoxyaniline
3,5-Dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Kookpunt: 303
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008392
CAS nummer: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III