N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A19538.22 A19538.14 A19538.06
A19538.22EA 278 EUR
A19538.22 A19538.14 A19538.06
N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
N-Methyl-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 612-28-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007090
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 158 °C (18 mmHg)
Smeltpunt: 33…36 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007090
CAS nummer: 612-28-2
EINECS: 210-303-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II