1,4-Dinitrobenzeen 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
408650050 408650250
ACRO408650050EA 47.7 EUR
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzeen 98%
1,4-Dinitrobenzeen
Formule: C₆H₄N₂O₄
Kookpunt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 173…175 °C
Dichtheid: 1,63 g/cm³
Vlampunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007314
CAS nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Order Now
Specification Test Results
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %