Nitrobenzeen 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
128420010
128420025
128420100
ACRO128420010EA
53.6
EUR
ACRO128420010
ACRO128420025
ACRO128420100
Nitrobenzeen 99%, extra pure
Nitrobenzeen
Formule:
C₆H₅NO₂ Kookpunt: 210…211 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 5…6 °C Dichtheid: 1,205 g/cm³ Vlampunt: 88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007043 CAS nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,06621 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.15 % |
GC | ≥98.5 % |