Nitrobenzeen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
06084-1ML-F
06084-5ML-F
06084-1ML-FEA
37.2
EUR
06084-1ML-F
06084-5ML-F
Nitrobenzeen, Supelco®
Nitrobenzeen
Formule:
C₆H₅NO₂ Kookpunt: 210,8 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,2037 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007043 CAS nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,06621 |