UV/Vis-kalibratiestandaarden
Leverancier: HELLMATotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
De Hellma®-kalibratiestandaarden voldoen aan alle noodzakelijke normen en regelgevingen en bieden zo de hoogste kwaliteit voor uw spectrometer opnieuw kalibreren.
DAkkS-kalibratiecertificaat*
- Alle sets inclusief relevante referentie
- Te herleiden naar NIST of PTB
- Bronbesparend en duurzaam
- Conform
Middenhoogte: 8,5 - 20 mm
Buitenafmeting (B×D×H): 12,5×12,5×48,5
Hellma®-kalibratiestandaarden worden 100% in Duitsland vervaardigd.
Conform: De Hellma®-kalibratiestandaarden voldoen aan de specificaties van kwaliteitsmanagementsystemen en farmacopees (bijv. Ph. Eur. en USP) voor de hoogste kwaliteitseisen en internationale vergelijkbaarheid van de meetresultaten.
Traceerbaarheid: Alle meetresultaten van de Hellma®-kalibratiestandaarden zijn terug te voeren op kalibratiestandaarden die zijn gemeten door het NIST (National Institute of Standards and Technology for Photometric Accuracy) of de PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit).
Resourcebesparend en duurzaam: Hellma®-kalibratiestandaarden kunnen jarenlang eenvoudig worden hergebruikt en blijven lang in gebruik. Er is geen behoefte aan repetitieve, tijdrovende voorbereiding en productie van kalibratieoplossingen, waardoor hulpbronnen, het milieu en het budget worden bespaard. Een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief.
Certificaten:
NIST SRM 1930, Europese Farmacopee, USP 857.DAkkS-kalibratiecertificaat* Hellma®-kalibratiestandaarden worden vervaardigd in het Hellma Analytics-kalibratielaboratorium, dat door DAkkS* is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025, en worden geleverd met een DAkkS-kalibratiecertificaat*. *) Let op: kalibratielaboratorium geaccrediteerd door DAkkS volgens DIN EN ISO/IEC 17025. De accreditatie is alleen geldig voor het in de documentbijlage D-K-18752-01-00 vermelde accreditatiebereik.
Bestelinformatie:
30 jaar garantie. Wij vertrouwen op onze kwaliteit en u kunt rekenen op betrouwbare meetresultaten. Als u regelmatig, ten minste om de twee jaar, herkalibreert in het kalibratielaboratorium van Hellma Analytics, ontvangt u 30 jaar fabrieksgarantie op alle Hellma®-kalibratiestandaarden.
Leveringsinformatie:
Learn more