2-Nitroanisool ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A19518.0E
A19518.36
A19518.0EEA
226
EUR
A19518.0E
A19518.36
2-Nitroanisool ≥99%
2-Nitroanisool
Purity: 99%
CAS No.: 91-23-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 1868032
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 2730
MDL No.: MFCD00007096
Formule:
C₇H₇NO₃ Kookpunt: 272…273 °C Smeltpunt: 9…10 °C Dichtheid: 1,254 Vlampunt: 142 °C (287 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007096 CAS nummer: 91-23-6 EINECS: 202-052-1 UN: 2730 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6585 |