VWR®, Pipettips
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-0265EA 36.9 EUR
613-0265 613-0296 613-0369 613-0637 613-0638 613-0831 613-0892 613-1634
VWR®, Pipettips
Pipettips
Deze tips zijn gemaakt van hoogwaardig, 100% puur, maagdelijk PP van medische kwaliteit. Deze tips zijn gemaakt in mallen van de hoogste kwaliteit en kunnen worden gebruikt wanneer het werk een hogere standaard vereist.
  • Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
  • Een brede afdichting zorgt ervoor dat de tips gemakkelijk en consistent afdichten zonder te lekken
  • Gegarandeerd vrij van detecteerbaar DNA, DNase/RNase, endotoxinen en zware metalen
  • Getest op endotoxine (pyrogeen) besmetting
  • Harsen zijn vooraf getest op metaalverontreiniging
  • Alleen gegradueerde tips: Schaalverdelingen maken een visuele controle van de pipetteernauwkeurigheid mogelijk
  • Voor alle testresultaten zijn certificaten per lotnummer geregistreerd
Items (pipettips en dozen) kunnen gedurende 20 minuten bij 15 psi op 122 °C worden geautoclaveerd.
Macrotips (1 tot 5 en 5 tot 10 ml) worden geleverd in composietrekken (vezelkarton). Deze rekken zijn niet autoclaveerbaar. Voor steriele tips kunt u de steriele versie bestellen.
Houd er rekening mee dat: Er moet een stoomcyclus worden gebruikt. Er moet een stoomcyclus worden gebruikt. Gebruik geen droogcyclus of glaswerkcyclus, omdat er vervorming kan optreden bij kunststoffen die gedurende langere perioden worden verwarmd.
Tipstijlen:
Afschuiningspunt: Pipettips met afgeschuinde punten zijn ontworpen om minder vloeistof vast te houden en zijn een goede keuze voor een groot aantal procedures.
UltraFijn: Pipettips met UltraFine™-punt hebben aan het uiteinde een dun, flexibel gedeelte dat niet afgeschuind is en zeer flexibel. Dit helpt u bij het afgeven van de laatste kleine hoeveelheid monster uit de tip.
FlexTop: Deze ultieme tips hebben een unieke dunne en flexibele bovenkant die zich in tegenstelling tot andere tips aanpast aan de pipetcilinder. Dankzij dit ontwerp kunnen ze op de meeste pipetten worden gemonteerd en uitgeworpen met krachten die de kans op RSI helpen elimineren.
Brede opening: Dankzij de extra brede opening kunt u macrofagen of kleverige DNA-materialen pipetteren. Het afgeschuinde uiteinde helpt overdracht van viskeuze oplossingen te voorkomen.
Verpakkingsopties:
Bulk. Tips worden geleverd in hersluitbare PE-zakken (1000 tips) of in één grote zak in een golfkartonnen container (10000 tips). Deze verpakkingsopties worden niet aanbevolen als u van plan bent de tips voor langere tijd te bewaren en als kromtrekken een probleem is.
Rekken (96 + 192 tips per rek): Deze rekken, met gladde afgeronde randen, hebben zware haakscharnieren die extreem duurzaam zijn en een ergonomische kliksluiting waardoor handschoenen niet blijven haken. Sterk genoeg om vaak te worden geautoclaveerd Het afzonderlijke rekinzetstuk heeft een afgeschuinde bovenkant en een extra stevig oppervlak voor meerkanaalspipetteren.
Stapelrekken: Deze hoogwaardige rekken moeten door de gebruiker zelf worden gemonteerd. U hoeft alleen maar de volledig gevulde navullingen in het rek te plaatsen. Omdat de tips nooit worden aangeraakt, hoeft u zich geen zorgen te maken over besmetting door uw handen of latexhandschoenen. Deze stapels zijn zeer stabiel, zodat u met een meerkanaalspipet rechtstreeks vanuit de stapel kunt pipetteren.
Vullingen stapelrekken: Deze navullingen zijn een afgeslankte versie van de Stack racks. Netjes verpakt, zodat u de rekken die u al heeft, kunt bijvullen.
Next Generation refills: Next Generation navulsystemen vullen VWR en andere merken pipettiprekken bij. Hun lage CO2-voetafdruk maakt ze een ideale oplossing voor afvalverminderingsdoelen in het laboratorium. Gebruikers hebben geen handschoenen nodig om tiprekken bij te vullen - Next Generation vult rekken bij zonder dat gebruikers de nieuwe tips hoeven aan te raken. De kleine voetafdruk strekt zich uit tot de verpakking, met een hersluitbare doos die de opslagruimte in drukke laboratoria helpt maximaliseren.
Afzonderlijk verpakt Tips zijn individueel verpakt in thermisch verzegelde PE-zakken. De tips zijn met straling gesteriliseerd.