VWR®, Filtertips
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-0540EA 120 EUR
732-0540 732-0542 732-0536 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Filtertips
Pipettips
Alle tips zijn gemaakt van hoogwaardig, 100% puur, maagdelijk PP van medische kwaliteit. Deze tips zijn gemaakt in mallen van de hoogste kwaliteit en kunnen worden gebruikt wanneer het werk een hogere standaard vereist. Alle producten zijn getest op endotoxine (pyrogeen) besmetting en gecertificeerd volgens USP-resultaten. Harsen zijn vooraf getest op metaalverontreiniging. Voor alle testresultaten zijn certificaten per lotnummer geregistreerd.
  • Een bredere afdichting zorgt ervoor dat tips gemakkelijk en consistent worden afgesloten zonder te lekken, zowel
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage,Duurzame verpakking