4-Nitroanisool ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19152.0B A19152.30
A19152.0BEA 295 EUR
A19152.0B A19152.30
4-Nitroanisool ≥97%
4-Nitroanisool
Purity: 97% CAS No.: 100-17-4 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 1865361 Merck Reference: 14,6585 UN No.: 3458 MDL No.: MFCD00007327
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 50…54 °C
Dichtheid: 1,233
Vlampunt: 130 °C (266 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007327
CAS nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6585