Dissectiekit
Leverancier: RSG Solingen
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1279EA 65.8 EUR
631-1279
Dissectiekit
Dissectiesets
Dissecting set with six parts made from stainless steel, packed in a pouch.
  • Eén lepelspatel, 150 mm
  • Eén puntige pincet, 130 mm
  • Eén poederspatel, 150/9 mm
  • Eén scalpel, 125 mm
  • Eén schaar, recht, 100 mm
  • Eén spatel met blad, 150 mm