4-Nitroveratrole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18264.14 A18264.18 A18264.30
A18264.14EA 48 EUR
A18264.14 A18264.18 A18264.30
4-Nitroveratrole ≥98%
4-Nitroveratrole
Purity: 98+% CAS No.: 709-09-1 Molecular Formula: C8H9NO4 Formula Weight: 183.16 Melting Point: 95-98° Boiling Point: 221-223°/10mm MDL No.: MFCD00007238
Formule: C₈H₉NO₄
Kookpunt: 221…223 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 95…98 °C
Dichtheid: 1,1888 g/cm³ (132.7 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007238
CAS nummer: 709-09-1
EINECS: 211-906-2