2-Nitrofenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
128740010
128740050
128741000
128745000
ACRO128740010EA
112
EUR
ACRO128740010
ACRO128740050
ACRO128741000
ACRO128745000
2-Nitrofenol 99%
2-Nitrofenol
Formule:
C₆H₅NO₃ Kookpunt: 214,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 43…47 °C Dichtheid: 1,599 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011688 CAS nummer: 88-75-5 EINECS: 201-857-5 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06717 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 47 °C |
GC | ≥98.5 % |