Scratcher voor bemonstering
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5347-0010 5347-0005 5347-0025
BURK5347-0010EA 1220 EUR
BURK5347-0010 BURK5347-0005 BURK5347-0025
Scratcher voor bemonstering
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
De krabber is met name ontworpen voor het bemonsteren van samenhangende of aangekoekte stoffen.
  • Elektrolytisch gepolijst roestvrij staal
Voor niet-vloeibare stoffen.