Lektesteenheid voor pipetten
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
703970 703980
613-1557EA 1450 EUR
613-1557 613-5740
Lektesteenheid voor pipetten
Pipetten Micropipetten
Met de PLT-eenheid, de pipettenlektester voor luchtverplaatsingspipetten, kunt u dagelijks pipetcontroles uitvoeren die bescherming bieden tijdens de perioden tussen routinematige kalibraties en daardoor de betrouwbaarheid van het pipetteerproces aanzienlijk verbeteren. Zelfs de kleinste lekken worden gedetecteerd en gekwantificeerd.
  • Test limit values for all commercially available single- and multi-channel pipettes in the volume range of 1 μl to 10 ml are pre-programmed
  • Test pipettes with and without tips to assist in diagnosis of the leak
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable