Triphenylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15939.06 A15939.14 A15939.22
A15939.06EA 24 EUR
A15939.06 A15939.14 A15939.22
Triphenylamine 98%
Triphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 603-34-9 Molecular Formula: (C6H5)3N Formula Weight: 245.33 Melting Point: 125-129° Boiling Point: 365° MDL No.: MFCD00003020
Formule: C₁₈H₁₅N
Kookpunt: 365 °C
Smeltpunt: 125…129 °C
Dichtheid: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003020
CAS nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5