Bodemmonsternemers, Mole
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 464 EUR
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Bodemmonsternemers, Mole
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Zeer robuust model met speciaal geharde, gesmede boorijzers. Voor het vaststellen van grondeigenschappen, vocht en structuur. De vorm van boorijzers van de Mole garandeert een minimale wrijving wanneer u de Mole in de grond boort en eruit verwijdert. De Mole bestaat uit verschillende onderdelen. Handvat met een staaf van 75 cm, een verlengstaaf van 100 cm, indien nodig, en een van de zeven verkrijgbare boorijzers, die elk zijn ontworpen voor een bepaalde grondsoort. De onderdelen kunnen probleemloos worden gecombineerd. Verlengstaven kunnen de werkdiepte van de Mole uitbreiden tot 5 m.More Product Information