Bodemmonsternemer, Puerkhauer
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 393 EUR
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Bodemmonsternemer, Puerkhauer
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Zeer robuuste monsternemer voor zware en steenachtige grondsoorten. Het model met een groeflengte van 1000 mm heeft een taps toelopend uiteinde van 60 cm, waardoor het veel eenvoudiger wordt om de ingeboorde monsternemer eruit te trekken.
  • Schaalverdeling voor de diepte is per 10 cm
  • Bevestigbaar handvat, met plastic anti-slipgrepen
  • Versterkte kop tegen stoten