Anisool, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 68.9 EUR
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anisool, Supelco®
Anisool
Formule: C₇H₈O
Kookpunt: 154 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –37 °C
Dichtheid: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008354
CAS nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM