3-Ethoxyphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24266.06 B24266.14 B24266.22
B24266.06EA 46.3 EUR
B24266.06 B24266.14 B24266.22
3-Ethoxyphenol ≥98%
3-Ethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 621-34-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Phenol-like Melting Point: 28-31° Boiling Point: 247° MDL No.: MFCD00016450
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Kookpunt: 247 °C
Smeltpunt: 28…31 °C
Dichtheid: 1.070
Vlampunt: >93 °C (199 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016450
CAS nummer: 621-34-1
EINECS: 210-681-8