4-Ethoxyphenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 60.1 EUR
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Ethoxyphenol 99%
4-Ethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 131 °C (9 mmHg)
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002334
CAS nummer: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %