Guajacol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 88.2 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guajacol 99+%
Guajacol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kookpunt: 205 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 27…29 °C
Dichtheid: 1.12 g/cm³
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002185
CAS nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Merck Index: 13,04568
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %