Verbandpotten met deksel
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8620 8621 8622 8623 8624
BOCH8620EA 40.6 EUR
BOCH8620 BOCH8621 BOCH8622 BOCH8623 BOCH8624
Verbandpotten met deksel
Potjes Potjes voor algemeen gebruik
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance