Guajacol
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
70430-100 70430-25 70430-50 70430-500
CAYM70430-100EA 57.1 EUR
CAYM70430-100 CAYM70430-25 CAYM70430-50 CAYM70430-500
Guajacol
Guajacol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kookpunt: 205
Smeltpunt: 28…32 °C
Dichtheid: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 82
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002185
CAS nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04568