Guajacol zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 21.8 EUR
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guajacol zS, Sigma-Aldrich®
Guajacol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kookpunt: 205
Smeltpunt: 28…32 °C
Dichtheid: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 82
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002185
CAS nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
Merck Index: 13,04568
Order Now
Specification Test Results
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C