3-Methoxyphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 0 EUR
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Methoxyphenol 97%
3-Methoxyphenol
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 244 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1,145 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002267
CAS nummer: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %