2-Acetylpyridine ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A0111-250ML A0111-25ML
TCIAA0111-250MLEA 204 EUR
TCIAA0111-250ML TCIAA0111-25ML
2-Acetylpyridine ≥99.0% (by GC)
2-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 189°C
Smeltpunt: ∼10 °C
Dichtheid: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 73°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006303
CAS nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&vid=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %