m-Kresol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0401-25G C0401-500G
TCIAC0401-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0401-25G TCIAC0401-500G
m-Kresol ≥98.0% (by GC)
m-Kresol
Formule: CH₃C₆H₄OH
Kookpunt: 202°C
Dichtheid: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 86°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002302
CAS nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5b5933636a8d0c884930b6ecd5361c550d240c&vid=8c5b5933636a8d0c884930b6ecd5361c550d240c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %