1-Iodopropane stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100
8.04788.0250
8.04788.0100EA
105
EUR
8.04788.0100
8.04788.0250
1-Iodopropane stabilised, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropane
Formule:
C₃H₇I Kookpunt: 103 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 1,741 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 44 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001095 CAS nummer: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 12,08047 |
Specification Test Results
Solubility | 1.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 169.99 g/mol |
Boiling Point | 103 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 57 hPa (25 °C) |
Flash Point | 44 °C |
Refractive Index | 1.5055 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.75 g/cm3 (20 °C) |