Graphite (synthetic) ≥99%, powder APS 7-11 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
46304.A1 46304.14
46304.A1EA 100 EUR
46304.A1 46304.14
Graphite (synthetic) ≥99%, powder APS 7-11 µm
Graphite
Purity: 99% CAS No.: 7782-42-5 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144065
CAS nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-95593
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560