Gold ≥99.95% (metals basis), nanopowder APS 20-25 nm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45822.03 45822.06
45822.03EA 0 EUR
45822.03 45822.06
Gold ≥99.95% (metals basis), nanopowder APS 20-25 nm
Gold
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-57-5 Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526