1,4-Dimethoxybenzene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
115410010
115411000
115415000
ACRO115410010EA
107
EUR
ACRO115410010
ACRO115411000
ACRO115415000
1,4-Dimethoxybenzene 99+%
1,4-Dimethoxybenzene
Formule:
C₈H₁₀O₂ Kookpunt: 212,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 54…58 °C Dichtheid: 1,05 g/cm³ Vlampunt: 98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008401 CAS nummer: 150-78-7 EINECS: 205-771-9 |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white to grey Crystals of flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥99.0 % |