1,4-Dimethoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12822.0E A12822.22 A12822.36
A12822.0EEA 333 EUR
A12822.0E A12822.22 A12822.36
1,4-Dimethoxybenzene ≥98%
1,4-Dimethoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 150-78-7 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 94°(201°F) Odour: Sweet Boiling Point: 212° Beilstein Reference: 774605 MDL No.: MFCD00008401
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 212 °C
Smeltpunt: 54…58 °C
Dichtheid: 1,053
Vlampunt: 94 °C (201 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008401
CAS nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9