1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromofluorobenzene
B0883-25G B0883-500G B0883-100G
TCIAB0883-25GEA 40.7 EUR
TCIAB0883-25G TCIAB0883-500G TCIAB0883-100G
1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-2-fluorobenzene
Formule: C₆H₄BrF
Kookpunt: 158°C
Smeltpunt: –8°C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 48°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000282
CAS nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd08a6c0b62aeb13dd2c9071a815868310cbb97&vid=81f03af473369458c88b09b1e60f10aff9ac1348&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %