2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24253.14
B24253.22
B24253.14EA
37.7
EUR
B24253.14
B24253.22
2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
2,6-Dimethoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 91-10-1
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 50-57°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 1526871
MDL No.: MFCD00064434
Formule:
C₈H₁₀O₃ Kookpunt: 261 °C Smeltpunt: 50…57 °C Vlampunt: 140 °C (284 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064434 CAS nummer: 91-10-1 EINECS: 202-041-1 |