Ethyl-4-bromobutyrate 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl 4-bromobutyrate
173351000
173355000
173350025
ACRO173351000EA
75.3
EUR
ACRO173351000
ACRO173355000
ACRO173350025
Ethyl-4-bromobutyrate 97+%
Ethyl-4-bromobutyrate
Formule:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195.06 g/mol Kookpunt: 80…82 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1.36 g/cm³ Vlampunt: 90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000259 CAS nummer: 2969-81-5 EINECS: 221-005-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |