4-Bromobutyryl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12094.06
A12094.14
A12094.22
A12094.06EA
32.9
EUR
A12094.06
A12094.14
A12094.22
4-Bromobutyryl chloride ≥97%
4-Bromobutyryl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 927-58-2
Molecular Formula: C4H6BrClO
Formula Weight: 185.45
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 102-103°/40mm
Beilstein Reference: 1743026
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000753
Formule:
C₄H₆BrClO Kookpunt: 102…103 °C (40 mmHg) Dichtheid: 1,600 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000753 CAS nummer: 927-58-2 EINECS: 213-154-0 UN: 3265 ADR: 8,II |