(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14096.03
L14096.06
L14096.03EA
40
EUR
L14096.03
L14096.06
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2623-91-8
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formule:
C₄H₉NO₂ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064414 CAS nummer: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |