(S)-(+)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-24-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formule:
C₄H₉NO₂ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064415 CAS nummer: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 Merck Index: 14,428 |