3,5-Dimethoxyphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22283.09
B22283.18
B22283.09EA
69.1
EUR
B22283.09
B22283.18
3,5-Dimethoxyphenol ≥98%
3,5-Dimethoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 500-99-2
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 78°(173°F)
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 172-175°/17mm
Beilstein Reference: 1239156
MDL No.: MFCD00008388
Formule:
C₈H₁₀O₃ Kookpunt: 172…175 °C (17 mmHg) Smeltpunt: 45…47 °C Vlampunt: 78 °C (173 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008388 CAS nummer: 500-99-2 EINECS: 207-917-7 |