L-Threonine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
4031298.0250 4031298.1000
BACE4031298.0250EA 0 EUR
BACE4031298.0250 BACE4031298.1000
L-Threonine
L-Threonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064270
CAS nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1