Ethyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11070.22
A11070.36
A11070.22EA
41.6
EUR
A11070.22
A11070.36
Ethyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Ethyl-4-chlorobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 3153-36-4
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1098810
MDL No.: MFCD00001004
Formule:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150.6 g/mol Kookpunt: 185…186 °C Dichtheid: 1.077 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001004 CAS nummer: 3153-36-4 EINECS: 221-591-3 |