Methyl-4-chlorobutyrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 3153-37-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745117
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001003
Formule:
C₅H₉ClO₂ Kookpunt: 175…176 °C Dichtheid: 1,125 Vlampunt: 59 °C (138 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001003 CAS nummer: 3153-37-5 EINECS: 221-592-9 UN: 3272 ADR: 3,III |