1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilised, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilisatie: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 53.6 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilised, Technical Grade
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Kookpunt: 156 °C
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 1,347
Vlampunt: 73 °C (163 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000238
CAS nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6